Merck
659770
Sigma-Aldrich
Potassium 3-fluorophenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BF4K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
solid
mp
188-193 °C
ciąg SMILES
[K+].Fc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
Klucz InChI
LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)