Merck
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2C(ND2)CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
tw
165 °C
mp
24-28 °C
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
Klucz InChI
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67.8 °C - closed cup