Przejdź do
655759
Malonyl-13C3 coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C21H38N7O19P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
856.56 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(C)(CO[P@@](O)(=O)OP(O)(=O)CO[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS[13C](=O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,18(37)21(38)27-4-3-12(32)26-5-6-54-14(35)7-13(33)34)8-47-53(44,45)50-51(39,40)11-46-23-17(49-52(41,42)43)16(36)22(48-23)31-10-30-15-19(25)28-9-29-20(15)31;/h9-10,16-18,22-23,36-37H,3-8,11H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,39,40)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,41,42,43);/q;+1/p-1/t16-,17+,18+,22-,23+;/m1./s1/i7+1,13+1,14+1;
InChI key
XZBFXZRVMJPNCZ-VLZOZIQLSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Molecular weight and empirical formula based on free acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
658650675768675776
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+2
mass shift
M+18
mass shift
M+18
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)