Merck
658308
Sigma-Aldrich
Lithium morpholinoborohydride solution
1 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11BLiNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].C[B-](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C4H11BNO.Li/c5-6-1-3-7-4-2-6;/h1-4H2,5H3;/q-1;+1
Klucz InChI
FHKYRXRJDHFNMQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lithium Aminoborohydride (LAB) Reagents
  • Reagent for reduction-amination reactions
Capable of reducing a variety of fuctional groups.
LABs can transfer the amine moiety, as in the case of the reaction with halopyridines and primary alkyl methanesulfonates.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shannon Thomas et al.
Organic letters, 5(21), 3867-3870 (2003-10-11)
[reaction: see text] Lithium aminoborohydride (LAB) reagents promote the amination of 2-fluoropyridine under mild reaction conditions, providing 2-(dialkylamino)pyridines in excellent yield and purity. Treatment of 2-fluoropyridine with 1.1 equiv of lithium aminoborohydride at room temperature affords complete conversion after 1
Pasumansky, L. et al
Aldrichimica Acta, 38, 61-61 (2005)
Fisher, G. B. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6378-6378 (1994)
S Thomas et al.
Organic letters, 3(24), 3915-3918 (2001-11-27)
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents initiate the amination or reduction of alkyl methanesulfonate esters, as dictated by reaction conditions. Alkyl methanesulfonate esters treated with unhindered LABs provide tertiary amines in excellent yield. Reduction to the corresponding alkane is achieved using a
Saikia, P.P.
Synlett, 995-995 (2007)
Powiązane treści
here are many optically active organic compounds of biological and medicinal significance. For example, statine analogs, antibiotics, anesthetics, heterocyclic compounds, unusual amino acids, and insect pheromones all contain stereogenic centers. There is, therefore, a continuous need for new asymmetric methodology.