Merck
657719
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14BrFN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563
bp
120-122 °C/0.02 mmHg
gęstość
1.411 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14BrFN2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
Klucz InChI
NRCBEINBLSTDHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)