Merck
656739
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BrN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
158-162 °C (dec.)
ciąg SMILES
CSc1ncc(Br)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3