Merck
655902
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
107-111 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves