Merck
655872
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine
98%
Synonim(y):
1-Boc-piperidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, N-Boc-tetrahydropyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Piperazine derivatives for orally active acetyl-CoA carboxylase 1/2 non-selective inhibitors
  • 2-Aryl and 2-vinyl piperidines
  • Allosteric IGF-1R inhibitors
Reactant for:
  • Allylation and conjugate addition reactions
  • Asymmetric deprotonation
  • Enantioselective inter- and intramolecular aldol reactions
Substrate used in a two-step α-arylation procedure.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 47, 455-455 (2006)