Merck
655449
Sigma-Aldrich
3,4′-Diaminodiphenylmethane
95%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH2C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
77-81 °C
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-6-4-10(5-7-12)8-11-2-1-3-13(15)9-11/h1-7,9H,8,14-15H2
Klucz InChI
FGWQCROGAHMWSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)