Merck
654914
Sigma-Aldrich
Nitrilotriacetic acid-d9
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
N,N-bis[(carboxy-d)methyl-d2]-glycine-1,2,2-d3
About This Item
Wzór liniowy:
N(CD2COOD)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
solid
mp
245 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(=O)O[2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2/hD3
Klucz InChI
MGFYIUFZLHCRTH-HCHPEDFLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2