Merck
652903
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
ciąg SMILES
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Klucz InChI
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez