Merck
652563
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(Br)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
Klucz InChI
HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)