Merck
652342
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
204-210 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Klucz InChI
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)