Merck
65219
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)hydrazinesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥95.0%
Synonim(y):
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinesulfonate monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N2NaO4S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
Beilstein:
6255508
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
Postać
solid
ciąg SMILES
[Na+].COc1ccc(NNS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H10N2O4S.Na/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-9-14(10,11)12;/h2-5,8-9H,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CKYWTHKZADVRRK-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)