Merck
384275
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trichloropyridine
99%
Wybierz wielkość
50 G
399,00 zł
399,00 zł
Cena katalogowa570,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
399,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Cl3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.44
Beilstein:
119384
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
399,00 zł
Cena katalogowa570,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
219 °C (lit.)
mp
46-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Klucz InChI
CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozdzielanie i migrację 2,3,5-trichloropirydyny badano za pomocą micelarnej chromatografii elektrokinetycznej.[1] Opisano strukturę krystaliczną 2,3,5-trichloropirydyny. Cząsteczki 2,3,5-trichloropirydyny w krysztale są ułożone wzdłuż krótkiej osi a i tworzą strukturę warstwową.[1] Podano, że 2,3,5-trichloropirydyna ulega reakcji nukleofilowego wypierania w cieczy jonowej, dając odpowiedni 2-aryloksypropionian.[2]
Zastosowanie
2,3,5-trichloropirydyna może być stosowana w syntezie 3,5-dichloro-2-arylopirydyn poprzez katalizowaną octanem palladu reakcję Suzuki z kwasami aryloboronowymi.[3]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct Formation of 2, 3, 5-Trichloropyridine and its Nucleophilic Displacement Reactions in Ionic Liquid.
Zhong P, et al.
Synthetic Communications, 34(23), 4301-4311 (2004)
Huanan Hu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 14(9), 3153-3160 (2009-09-29)
A highly efficient palladium acetate-catalyzed ligand-free Suzuki reaction of 2,3,5-trichloropyridine with arylboronic acids in aqueous phase was developed. High yields of 3,5-dichloro-2-arylpyridines, a simple Pd source, absence of ligands, and environmentally benign as well as mild reaction conditions are important
C E Lin et al.
Journal of chromatography. A, 910(1), 165-171 (2001-03-27)
The separation and migration behavior of pyridine and eight chloropyridines, including three monochloropyridines, four dichloropyridines, and 2,3,5-trichloropyridine were investigated by micellar electrokinetic chromatography using either sodium dodecyl sulfate (SDS) as an anionic surfactant or SDS-Brij 35 mixed micelles. Various parameters
2, 3, 5-Trichloropyridine.
Ma H-F, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o311-o312 (2006)