Merck
651567
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloropyrimidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
235-238 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Nc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Klucz InChI
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)