Merck
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline-13C5,15N, L-Proline-13C5,15N, N-Fmoc derivative
Wybierz wielkość
100 MG
1960,00 zł
1 G
9800,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1960,00 zł
1 G
9800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C15H1915NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
117-118 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
Klucz InChI
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)