Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215N13CH213CH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
3230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[15NH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-JCDJMFQYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 98 atom % 15N, endotoxin tested |
| assay 99% (CP) | assay 98.7% (CP) | assay 99% (CP) | assay - |
| mass shift M+4 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| mp 205 °C (dec.) (lit.) | mp 314.5 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 314.5 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?