Przejdź do
593532
Fmoc-Leu-OH-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-Leucine-13C6,15N, L-Leucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Leu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7560,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(13CH3)213CH13CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.36
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+7
storage temp.
room temp
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1+1,2+1,11+1,13+1,19+1,20+1,22+1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-HNIVWWTASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
597228642886489530
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+6
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
152-156 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
174-175 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)