Merck
649821
Sigma-Aldrich
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
Synonim(y):
Oligotron NM, PEDOT, PEDOT, tetramethacrylate end-capped
Wybierz wielkość
25 G
613,00 zł
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
613,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
masa cząsteczkowa
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000
Poziom jakości
zawiera
p-toluenesulfonate as dopant
skład
ethanol, 5.8 wt. %
isopropanol, 0.3 wt. %
nitromethane, 93.4 wt. %
Oligotron tetramethacrylate, 0.5 wt. %
stężenie
0.5 wt. % (dispersion in nitromethane)
opór
1-10 M Ω/sq (surface resistance of film)
przewodność
0.1-0.5 S/cm (bulk)
gęstość
1.127 g/mL at 25 °C
Opis ogólny
Please follow this link for Aedotron/Oligotron selection guide table.
Zastosowanie
For best results, agitate for 20 minutes prior to use. Spin coat as-is at 500 RPM for 9 seconds followed by 1500 RPM for 15 seconds. Photocurable inks can be formulated by adding acrylate monomers and photoinitiators (i.e.DMPA) to the nitromethane dispersion. The solvent must be evaporated prior to crosslinking. Functional compounds can be coupled to the oligomer via reactions at the methacrylate group.
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution (PEDOT-TMA) can be used as a hole injection layer (HIL) which can be used in optoelectronic applications such as light emitting diodes (LEDs), biosensors, and energy storage devices.[1][2]
Suitable for spin coating applications.
Used for depositing thin films of conducting EDOT oligomers for sensors, antistatic layers, organic solar cells and flexible electronics.
Cechy i korzyści
End-capped structure renders the conducting oligomer PEDOT dispersible. The methacrylate groups offer the potential for crosslinking, or additional chemical functionalization. Nitromethane has a suitable volatility for spin coating applications.
Przestroga
Store this product at room temperature (do not refrigerate or freeze). Some settling will normally occur. Agitate, sonicate, and filter prior to use. A plug of glass wool in a pipette can be used for easy filtration. The shelf life of this product will vary depending on how it is stored and handled. Product should be discarded if heavy aggregation occurs, or if sonication / filtering are inadequate to produce a good casting solution.
Informacje prawne
Oligotron is a trademark of TDA Research, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly aligned carbon nanotube/polymer composites with much improved electrical conductivities
Peng H and Sun X
Chemical Physics Letters, 471(1-3), 103-105 (2009)
Cristina Ocaña et al.
Talanta, 186, 279-285 (2018-05-23)
We report here the fabrication of solid-contact calcium-selective electrodes (Ca2+-SCISEs) made of a polyurethane acrylate ion-selective membrane (ISM) that was covalently attached to the underlying ion-to-electron transducer (solid-contact). Methacrylate-functionalized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (Meth-PEDOT) and Meth-PEDOT films containing either multiwalled carbon nanotubes (MWCNT)
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.