Merck
649813
Sigma-Aldrich
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
Synonim(y):
Oligotron PC, PEDOT, PEDOT, tetramethacrylate end-capped
Wybierz wielkość
25 G
716,00 zł
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
716,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
716,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate), contains p-toluenesulfonate as dopant
masa cząsteczkowa
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000(lit.)
Poziom jakości
zawiera
p-toluenesulfonate as dopant
skład
Oligotron tetramethacrylate, 0.5 wt. %
propylene carbonate, 99.5 wt. %
stężenie
0.5 wt. % (dispersion in propylene carbonate)
opór
1-10 M Ω/sq (typical surface resistance of film)
przewodność
0.1-0.5 S/cm (bulk)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C
Opis ogólny
Główną cechą 4135 PC jest to, że zachowuje się jak reaktywny oligomer w nielotnym rozpuszczalniku. Stosowany w mieszaninach z monomerami lub w reakcjach ze związkami funkcjonalnymi.
Poli(3,4-etylenodioksytiofen), roztwór zakończony tetrametakrylanem (PEDOT-Meth) to polimer na bazie półprzewodników, który jest funkcjonalizowany tetrametakrylanem, który ułatwia skuteczne sieciowanie sprzężonych warstw.[1]
Please follow this link for Aedotron/Oligotron selection guide table.
Zastosowanie
PEDOT-Meth może być stosowany jako membrana plastyfikująca w produkcji czujników jonoselektywnych i diod elektroluminescencyjnych.[2][3]
For best results, agitate for 20 minutes prior to use. Films cast from propylene carbonate will require heat to dry. Photocurable inks can be formulated by adding acrylate monomers and photoinitiators (i.e. DMPA). Propylene carbonate will remain in the polymer. Functional compounds can be coupled to the oligomer via reactions at the methacrylate group.
Product can be blended with additional acrylate or methacrylate monomers and crosslinked to make polymer blends. Custom molecules can be synthesized by bonding functional compounds, via the methacrylate groups, to the conducting EDOT oligomers.
Cechy i korzyści
End-capped structure renders the conducting oligomer PEDOT dispersible. The methacrylate groups offer the potential for crosslinking, or addtional chemical functionalization. Completely dried Oligotron(TM) tetramethacrylate via the methacrylate functional groups.
Przestroga
Store this product at room temperature (do not refrigerate or freeze). Some settling will normally occur. Agitate, sonicate, and filter prior to use. A plug of glass wool in a pipette can be used for easy filtration. The shelf life of this product will vary depending on how it is stored and handled. Product should be discarded if heavy aggregation occurs, or if sonication / filtering are inadequate to produce a good casting solution.
Informacje prawne
Oligotron is a trademark of TDA Research, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Composite Polyacrylate- Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) Membranes for Improved All-Solid-State Ion-Selective Sensors
Rzewuska A, et al.
Analytical Chemistry, 80(1), 321-327 (2008)
Synthesis of water-free PEDOT with polyvinylpyrrolidone stabilizer in organic dispersant system
He J, et al.
Organic Electronics, 53, 117-126 (2018)
Cristina Ocaña et al.
Talanta, 186, 279-285 (2018-05-23)
We report here the fabrication of solid-contact calcium-selective electrodes (Ca2+-SCISEs) made of a polyurethane acrylate ion-selective membrane (ISM) that was covalently attached to the underlying ion-to-electron transducer (solid-contact). Methacrylate-functionalized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (Meth-PEDOT) and Meth-PEDOT films containing either multiwalled carbon nanotubes (MWCNT)
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.