Merck
647683
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzothiazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Formularz
solid
mp
194-198 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Klucz InChI
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claire Bagnéris et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8428-8433 (2014-05-23)
Voltage-gated sodium channels are important targets for the development of pharmaceutical drugs, because mutations in different human sodium channel isoforms have causal relationships with a range of neurological and cardiovascular diseases. In this study, functional electrophysiological studies show that the