Merck
133434
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
203-205 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1nc2c(Cl)cccc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
Klucz InChI
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Amino-4-chlorobenzothiazole undergoes condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde to form tridentate Schiff base.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)