Merck
647586
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
65-69 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCc1cccc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
ZSMDJSXEFYWXPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves