Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł 524,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(NH2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
524,25 zł
Cena katalogowa699,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
mp
72-74 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Br)ccc1N
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
QVNYNHCNNGKULA-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecules of methyl 2-amino-5-bromobenzoate are linked by N-H...O bonds and consists of zigzag chains running along the b-axis direction. The nonlinear optical single crystal of M2A5B grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Unidirectional growth method shows good optical transparency and mechanical stability.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 96% | assay 96% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 72-74 °C (lit.) | mp 51-56 °C (lit.) | mp 241-243 °C (lit.) | mp 77-81 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group aldehyde, bromo, fluoro | functional group bromo | functional group bromo, ester |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?