Merck
646946
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9BrMgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2cc([Mg]Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9O.BrH.Mg/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;;/h3-8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup