Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 278,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 981,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
249-253 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
Oc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5,10H
InChI key
CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description ≥95% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form powder | form - |
| mp 249-253 °C (lit.) | mp - | mp 43-47 °C | mp 194-197 °C (lit.) |
| functional group ester | functional group fluoro, aldehyde | functional group bromo, aldehyde, fluoro | functional group thiocyanate, thioether |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?