Merck
646350
Sigma-Aldrich
4-Pentylbromobenzene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-4-pentylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
gęstość
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)