Merck
646318
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5900 (lit.)
gęstość
1.734 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Klucz InChI
ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)