Merck
645575
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(Cl)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
107-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SUFOLDHSHRVSQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves