Merck
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-fluoroaniline
97%
Synonim(y):
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12FNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
65-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
imine
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
Klucz InChI
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)