Merck
644994
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
200.0 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(13)14)12-15-9/h1-5H,(H,13,14)
Klucz InChI
CRTZVRLESCICCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)