Merck
650080
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-3-yl)aniline
97%
Wybierz wielkość
1 G
763,00 zł
763,00 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
763,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
763,00 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
99-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H9NS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7H,11H2
Klucz InChI
GYPDHLDQINBFPY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-(tiofen-3-ylo)anilina może być stosowana jako reagent do syntezy:
  • materiału kompozytowego Pd(I)-poly[4-(tiofen-3-ylo)-anilina] metodą polimeryzacji in situ i tworzenia kompozytu.[1]
  • Zasada Schiffa, 2-metoksy-6-[(4-tiofen-3-ylo-fenyloimino)-metylo]-fenol w reakcji kondensacji z o-waniliną.[2]
  • 2-(1H-imidazol-1-ylo)-N-(4-(tiofen-3-ylo)fenylo)acetamid w reakcji z kwasem 2-(1H-imidazol-1-ylo)octowym przy użyciu HATU jako amidowego środka sprzęgającego.[3]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soo Yei Ho et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(15), 6678-6692 (2017-07-04)
Porcupine is an O-acyltransferase that regulates Wnt secretion. Inhibiting porcupine may block the Wnt pathway which is often dysregulated in various cancers. Consequently porcupine inhibitors are thought to be promising oncology therapeutics. A high throughput screen against porcupine revealed several
Single step synthesis of a polymer supported palladium composite: a potential anode catalyst for the application of methanol oxidation
Siwal S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(53), 47212-47219 (2016)
Synthesis, characterization, and magnetic and thermal studies on some metal (II) thiophenyl schiff base complexes
Osowole AA
International Journal of Inorganic Chemistry, 2011 (2011)