Merck
644420
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C10H5CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)