Przejdź do
P2155013
Plastic additive 13
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
180 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H69N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
784.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
mp
218-220 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3
InChI key
VNQNXQYZMPJLQX-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Plastic additive 13 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1544971PHR3088P2155011
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
mp
218-220 °C (lit.)
mp
218-220 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)