Merck
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5430 (lit.)
tw
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
Klucz InChI
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2