Merck
644048
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
95%
Synonim(y):
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
182-186 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8H,15H2
Klucz InChI
CPJQKNUJNWPAPH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)