Merck
643432
Sigma-Aldrich
Diphenyl-13C12
99 atom % 13C
Synonim(y):
Biphenyl-13C12
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5-13C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
70-72 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Klucz InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-WCGVKTIYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3