Z649481
PTFE stirrer guides
shaft D 16 mm, joint: ST/NS 34/35
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS34/35
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.211.7
śr. wałka
16 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy:
- Wysoki poziom odporności chemicznej
- Ochrona przed wibracjami i redukcja drgań
- Działanie w próżni (~5 mm Hg) i pod ciśnieniem (3-5 psi)
- Brak zrzucania
- Samozwalniający się pierścień łączący
- Pasuje do standardowego szlifowanego złącza szklanego
- Maksymalne zalecane prędkości: ciągła 500 obr/min, przerywana 800 obr/min
Uwaga: PEEK ma bardzo wysoki poziom odporności chemicznej z pewną podatnością tylko na silne kwasy mineralne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)