643394
Titanium(III) chloride solution
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Synonim(y):
Titanium trichloride
About This Item
Polecane produkty
Postać
solution
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
stężenie
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter