Merck
643300
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H(F3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
112-116 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(Cl)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O2/c8-4-5(10)2(7(12)13)1-3(9)6(4)11/h1H,(H,12,13)
Klucz InChI
KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)