Przejdź do
328154
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
166,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3257609
Assay:
99%
Form:
solid
166,60 zł
Cena katalogowa196,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,5-Trifluorobenzoic acid is an important quinolone antibacterial intermediate.
Application
2,4,5-Trifluorobenzoic acid was used in preparation of 5-fluoro-2-methoxy-4-methylaminbenzamide.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)