Merck
643122
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide
greener alternative
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 5 wt. % in H2O
Wybierz wielkość
100 ML
546,00 zł
546,00 zł
Cena katalogowa780,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
546,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
546,00 zł
Cena katalogowa780,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
5 wt. % in H2O
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
pH
5-6
przewodność
<1.5 mS/cm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is highly effcient and enhance catalytic efficiency. Click here for more information.
Cechy i korzyści
No dispersant added
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhongpu Zhang et al.
Acta biomaterialia, 9(9), 8394-8402 (2013-05-21)
Effective and reliable clinical uses of dental ceramics necessitate an insightful analysis of the fracture behaviour under critical conditions. To better understand failure characteristics of porcelain veneered to zirconia core ceramic structures, thermally induced cracking during the cooling phase of
Alireza Abdolrasouli et al.
mBio, 6(3), e00536-e00536 (2015-06-04)
A rapid and global emergence of azole resistance has been observed in the pathogenic fungus Aspergillus fumigatus over the past decade. The dominant resistance mechanism appears to be of environmental origin and involves mutations in the cyp51A gene, which encodes
Jay Lin et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 3), 557-570 (2013-12-04)
A novel virus was detected in a sample collected from a Swedish moose (Alces alces). The virus was suggested as a member of the Hepeviridae family, although it was found to be highly divergent from the known four genotypes (gt1-4)
D Stender et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18613-18620 (2015-06-30)
The crystallization kinetics of amorphous 3 and 8 mol% yttria stabilized zirconia (3YSZ and 8YSZ) thin films grown by pulsed laser deposition (PLD), spray pyrolysis and dc-magnetron sputtering are explored. The deposited films were heat treated up to 1000 °C
Linda Szabo et al.
Genome biology, 16, 126-126 (2015-06-17)
The pervasive expression of circular RNA is a recently discovered feature of gene expression in highly diverged eukaryotes, but the functions of most circular RNAs are still unknown. Computational methods to discover and quantify circular RNA are essential. Moreover, discovering
Produkty
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.