Kluczowe dokumenty
915262
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping materials
Wybierz wielkość
1910,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1910,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
wielkość cząstki
5 nm (core)
grupa funkcyjna
methacrylate
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Twardzik cyrkonowy z rdzeniem o grubości 5 nm i powierzchnią zamykającą zawierającą metakrylan przeznaczony do sieciowania z systemami metakrylanów i akrylanów.
- Średnie pokrycie powierzchni materiałami pokrywającymi zapewnia lepszą dyspergowalność i wysoki współczynnik załamania światła.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
79.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.