Merck
642363
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
97%
Wybierz wielkość
5 G
424,00 zł
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
424,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
77-81 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
Klucz InChI
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)