Merck
642150
Sigma-Aldrich
trans-3,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
93-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
Klucz InChI
XHGCFWXSHIHYFH-ONEGZZNKSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves