Merck
641707
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4,5-dichlorophenyl)acetamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)2NHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-162 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C8H8Cl2N2O/c1-4(13)12-8-3-6(10)5(9)2-7(8)11/h2-3H,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
RFAVPISRRMQCOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)