Merck
641642
Sigma-Aldrich
1-Piperazinepropanol
97%
Synonim(y):
1-(3-Hydroxy-1-propyl)piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)-4-piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, 3-(1-Piperazinyl)-1-propanol, 3-(1-Piperazinyl)propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)piperazine, N-(3-Hydroxypropyl)piperazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
49-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c10-7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8,10H,1-7H2
Klucz InChI
LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of chloropyridazine piperazines as human rhinovirus (HRV-3) inhibitors
  • Synthesis of arylbenzoylpyrrolidine derivatives and their Hsp90 inhibitory activity
  • Synthesis of pyrrolothienopyrazines as novel serotonin-4 receptors antagonists
  • Preparation of carbamate-functionalized 2,6-disubstituted N-(arylsulfonyl) piperidines as conformationally restricted and orally active γ-secretase inhibitors
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)