Merck
640530
Sigma-Aldrich
Diazald® sodium sulfate mixture
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3S · Na2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
20 wt. % in sodium sulfate (mixture)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O.CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S.2Na.H2O4S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11;;;1-5(2,3)4/h3-6H,1-2H3;;;(H2,1,2,3,4)/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
QCKUXDQKDJXWCU-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contact dermatitis from Diazald.
H S Young et al.
Contact dermatitis, 50(5), 315-316 (2004-06-24)
M Börzsönyi et al.
Neoplasma, 35(3), 257-262 (1988-01-01)
N-nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide (NMTS, diazald, CAS 80-11-5) is a widely used compound for laboratory production of diazomethane. The present results showed that the noncarcinogenic NMTS reacts as a transnitrosating agent with amino nitrogen of secondary amines and amide both in vitro (human
J V Uri et al.
Acta microbiologica Hungarica, 39(3-4), 317-322 (1992-01-01)
Diazald, a chemical intermediate for the synthesis of biologically active compounds, was found to be a potent in vitro antimicrobial agent against yeasts, yeast-like and filamentous fungi as well as Gram-positive and Gram-negative bacterial strains. Its activity is not inhibited