Merck
640387
Sigma-Aldrich
1-Boc-indole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
1-Boc-5-indoleboronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-Boc-indole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
131-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H26BNO4/c1-17(2,3)23-16(22)21-11-10-13-12-14(8-9-15(13)21)20-24-18(4,5)19(6,7)25-20/h8-12H,1-7H3
Klucz InChI
WPSDWNFTICAMNI-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.